Kluczowe dokumenty
SAB4300092
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-RPS6KA1 (pSer352) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HU-1 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKAPK1A antibody produced in rabbit, Anti-RSK antibody produced in rabbit, Anti-RSK1 antibody produced in rabbit, Anti-ribosomal protein S6 kinase, 90kDa, polypeptide 1 antibody produced in rabbit
Wybierz wielkość
100 μG
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2350,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~90 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-D-SP-P-G)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... RPS6KA1(6195)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 352 (R-D-S(p)-P-G), according to the protein RPS6KA1.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Serine/threonine kinase that may play a role in mediating the growth-factor and stress induced activation of the transcription factor CREB.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Isabelle Re Nett et al.
EMBO reports, 19(8) (2018-06-14)
Mitogen-activated protein kinase (MAPK)/extracellular signal-regulated kinase (ERK) signalling is implicated in initiation of embryonic stem (ES) cell differentiation. The pathway is subject to complex feedback regulation. Here, we examined the ERK-responsive phosphoproteome in ES cells and identified the negative regulator
B Nadratowska-Wesolowska et al.
Oncogene, 33(40), 4823-4836 (2013-10-22)
FGFR1 (fibroblast growth factor receptor 1) regulates many key cellular responses including proliferation, migration and differentiation through activation of signaling pathways. Irregularities in FGFR1 signaling have been implicated in several pathological conditions, including human cancer. In order to discover novel