Kluczowe dokumenty
SAB4300091
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MAPT (pSer404) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-DDPAC antibody produced in rabbit, Anti-FLJ31424 antibody produced in rabbit, Anti-FTDP-17 antibody produced in rabbit, Anti-MAPTL antibody produced in rabbit, Anti-microtubule-associated protein tau antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~48 kDa
~62 kDa
~78 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(D-T-SP-P-R)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer404)
informacje o genach
human ... MAPT(4137)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 404 (D-T-S(p)-P-R), zgodnie z białkiem MAPT.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Promuje montaż i stabilność mikrotubul i może być zaangażowany w ustanowienie i utrzymanie biegunowości neuronów. C-koniec wiąże mikrotubule aksonalne, podczas gdy N-koniec wiąże składniki neuronalnej błony plazmatycznej, co sugeruje, że tau działa jako białko łączące między nimi. Polaryzacja aksonalna jest z góry określona przez lokalizację tau (w komórce neuronalnej) w domenie ciała komórkowego określonej przez centrosom. Krótkie izoformy umożliwiają plastyczność cytoszkieletu, podczas gdy dłuższe izoformy mogą preferencyjnie odgrywać rolę w jego stabilizacji.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)