SAB4300083
Anti-phospho-GRIN1 (pSer896) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NMDA1 antibody produced in rabbit, Anti-NMDAR1 antibody produced in rabbit, Anti-NR1 antibody produced in rabbit, Anti-glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 1 antibody produced in rabbit
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~120 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(R-R-SP-S-K)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer896)
informacje o genach
human ... GRIN1(2902)
Powiązane kategorie
Immunogen
Cechy i korzyści
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1