Kluczowe dokumenty
SAB4300082
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PLCG1 (pTyr783) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-PLC-II antibody produced in rabbit, Anti-PLC1 antibody produced in rabbit, Anti-PLC148 antibody produced in rabbit, Anti-PLCgamma1 antibody produced in rabbit, Anti-phospholipase C, gamma 1 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~155 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(G-F-YP-V-E)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr783)
informacje o genach
human ... PLCG1(5335)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 783 (G-F-Y(p)-V-E), zgodnie z białkiem PLCG1.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
PLC-gamma jest głównym substratem kinazy tyrozynowej aktywowanej przez wiążący heparynę czynnik wzrostu 1 (kwaśny czynnik wzrostu fibroblastów).
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stephanie M Muscat et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 43(1), 155-172 (2022-11-18)
Perioperative neurocognitive disorders (PNDs) are characterized by confusion, difficulty with executive function, and episodic memory impairment in the hours to months following a surgical procedure. Postoperative cognitive dysfunction (POCD) represents such impairments that last beyond 30 d postsurgery and is
Katrin Hipke et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 11, 1169962-1169962 (2023-06-29)
Aggregation of the Tar DNA-binding protein of 43 kDa (TDP-43) is a pathological hallmark of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal dementia and likely contributes to disease by loss of nuclear function. Analysis of TDP-43 function in knockout zebrafish identified an endothelial