Kluczowe dokumenty
SAB4300046
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-TP73 (pTyr99) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-P73 antibody produced in rabbit, Anti-tumor protein p73 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~80 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(S-P-YP-A-Q)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr99)
informacje o genach
human ... TP73(7161)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji tyrozyny 99 (S-P-Y(p)-A-Q), zgodnie z białkiem TP73.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Opis wartości docelowych
Gen ten koduje białko nowotworowe p73, które jest członkiem rodziny czynników transkrypcyjnych p53 zaangażowanych w odpowiedzi komórkowe na stres i rozwój. Członkowie rodziny obejmują p53, p63 i p73 i mają wysokie podobieństwo sekwencji do siebie nawzajem, co pozwala p63 i p73 na transaktywację genów reagujących na p53, powodując zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę. Członkowie rodziny mogą oddziaływać ze sobą na wiele sposobów obejmujących bezpośrednie lub pośrednie interakcje białkowe, co skutkuje regulacją tych samych promotorów genów docelowych lub regulacją promotorów innych członków rodziny. Białko p73 ulega ekspresji na bardzo niskim poziomie w normalnych tkankach i ulega zróżnicowanej ekspresji w wielu nowotworach. Gen p73 wyraża co najmniej 35 wariantów mRNA ze względu na wykorzystanie alternatywnych promotorów, alternatywnych miejsc inicjacji translacji i wielu wariantów splicingu. Teoretycznie może to odpowiadać za 29 różnych izoform p73; jednak ważność biologiczna i pełna długość większości wariantów nie zostały określone.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)