Kluczowe dokumenty
SAB4300010
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-REL (pSer503) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C-Rel antibody produced in rabbit, Anti-v-rel reticuloendotheliosis viral oncogene homolog (avian) antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~78 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(T-S-SP-D-S)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer503)
informacje o genach
human ... REL(5966)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of serine 503 (T-S-S(p)-D-S), according to the protein REL.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
The REL gene encodes c-Rel, a transcription factor that is a member of the Rel/NFKB family, which also includes RELA(MIM 164014), RELB (604758), NFKB1 (MIM 164011), and NFKB2 (MIM 164012). These proteins are related through a highlyconserved N-terminal region termed the 'Rel domain,' which is responsible for DNA binding, dimerization,nuclear localization, and binding to the NFKB inhibitor (MIM 164008).
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1