Kluczowe dokumenty
SAB4300007
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-MAP2K2 (pThr394) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-FLJ26075 antibody produced in rabbit, Anti-MAPKK2 antibody produced in rabbit, Anti-MEK2 antibody produced in rabbit, Anti-MKK2 antibody produced in rabbit, Anti-mitogen-activated protein kinase kinase 2 antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~44 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:100
indirect immunofluorescence: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
(P-G-TP-P-T)
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr394)
informacje o genach
human ... MAP2K2(5605)
Immunogen
Peptide sequence around phosphorylation site of threonine 394 (P-G-T(p)-P-T), according to the protein MAP2K2.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Opis wartości docelowych
Catalyzes the concomitant phosphorylation of a threonine and a tyrosine residue in a Thr-Glu-Tyr sequence located in MAP kinases. Activates the ERK1 and ERK2 MAP kinases.
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline containing 0.02% sodium azide and 50% glycerol
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)