Merck
SAB4200857
Sigma-Aldrich
IgM, Kappa ze szpiczaka mysiego
clone TEPC 183-SY, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Murine IgM Kappa, Szpiczak IgM Kappa
Wybierz wielkość
25 μL
729,00 zł
100 μL
1830,00 zł
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
729,00 zł
100 μL
1830,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
729,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
TEPC 183-SY
Formularz
liquid
stężenie
2-2.2 mg/mL
metody
ELISA: suitable
izotyp
IgM
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Przeciwciała IgM są obecne w surowicy jako pentamery i są wytwarzane w odpowiedzi na antygeny. IgM jest wysoce konserwatywnym przeciwciałem u kręgowców i ulega ekspresji na wczesnym etapie odpowiedzi immunologicznej.
Specyficzność
Immunoglobulina IgM, Kappa (izotyp mysiej IgM) pochodzi z hybrydomy TEPC 183-SY, wytwarzanej przez fuzję mysiego szpiczaka NS1 i mysiej linii nowotworowej TEPC 183. Linia nowotworowa TEPC 183, która wytwarza mysie IgM, Kappa, to plazmocytoma indukowana prystanem.
Zastosowanie
Tożsamość i czystość immunoglobuliny ustala się za pomocą HPLC.
Działania biochem./fizjol.
IgM odgrywa kluczową rolę w pochłanianiu komórek apoptotycznych. Obniżenie poziomu IgM w surowicy prowadzi do zwiększonej odpowiedzi autoimmunologicznej i wyższego ryzyka infekcji. IgM wykazuje funkcjonalność polireaktywną i autoreaktywną. Odgrywa kluczową rolę w homeostazie tkanek, pośrednicząc w usuwaniu cząsteczek tkankowych. IgM posiada miejsca do glikozylacji związanej z N cukrami, a mianowicie mannozą, galaktozą, N-acetyloglukozaminą i kwasem sialowym.
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,05 M Tris, 0,5 M NaCl, pH 8,0, zawierający 0,02% azydku sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)