Kluczowe dokumenty
SAB4200838
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Rubicon, mysie monoklonalne
clone RB-145, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Beclin-1 związane z białkiem zawierającym domenę RUN, Białko oddziałujące z domeną Run Beclin-1 i zawierające domenę bogatą w cysteinę, KIAA0226, RUBCN, SCAR15
Wybierz wielkość
25 μL
717,00 zł
100 μL
1344,00 zł
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
717,00 zł
100 μL
1344,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
717,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RB-145, monoclonal
Formularz
liquid
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using human A431 whole cell extract.
immunofluorescence: 2-4 μg/mL using human HeLa cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUBCN(9711)
Opis ogólny
Run domain Beclin-1-interacting and cysteine-rich domain-containing protein (Rubicon) znany również jako Beclin-1 associated RUN domain containing protein (Baron) lub KIAA0226, jest negatywnym regulatorem dojrzewania endosomów i transportu endocytarnego.1-2 Badania knockdown Rubicon wykazały zwiększone dojrzewanie autofagosomów i endocytozę.1 Odgrywa również kluczową rolę w fagocytozie związanej z LC3 (LAP), niekanonicznym procesie autofagii, który może być indukowany poprzez aktywację receptora zewnątrzkomórkowego przez różne stymulatory, w tym patogeny, kompleksy immunologiczne i umierające komórki.4-5
Specyficzność
Monoklonalne przeciwciało anty-Rubicon specyficznie rozpoznaje Rubicon pochodzenia ludzkiego.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego Rubiconu, skoniugowany z KLH
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym immunoblottingu i immunofluorescencji. Wykrywanie pasma Rubicon za pomocą immunoblottingu jest specyficznie hamowane przez immunogen.
Działania biochem./fizjol.
Kompleks kinazy fosfatydyloinozytolu 3 (PtdIns3K) ssaków klasy III składa się z trzech białek rdzeniowych, katalitycznego VPS34, adaptora VPS15 (p150) i rekrutera Beclin-1 (ATG6); te regulatory endocytozy zostały zgłoszone do stabilnego wiązania Beclin-1 ATG14, UVRAG i Rubicon.1-3 Kompleks Rubicon-UVRAG-Beclin-1/PtdIns3K można znaleźć zarówno we wczesnych, jak i późnych endosomach lub lizosomach. Rubicon został opisany jako mediator rekrutacji kompleksu UVRAG-Beclin-1-VPS34 oraz ATG7 i LC3-II LAPosome.4-5 Ponadto, Rubicon został zidentyfikowany jako kluczowy modulator odpowiedzi zapalnej i replikacji wirusów, podczas kilku infekcji wirusowych, takich jak wirus zapalenia wątroby typu B (HBV). Ekspresja Rubiconu jest indukowana w negatywnej regulacji wrodzonej odpowiedzi immunologicznej, co skutkuje zwiększeniem replikacji wirusa i prawdopodobnie wspiera mechanizm unikania odporności wirusowej.4
Postać fizyczna
Dostarczany jako roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile w naszym katalogu nie określono inaczej, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)