Merck
SAB4200828
Sigma-Aldrich
Anti-Pseudomonas Exotoxin A-Peroxidase antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
ETA, NAD(+)--diphthamide ADP-ribosyltransferase, PE
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
opis
Research area: Microbiome
Formularz
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
Pseudomonas aeruginosa
stężenie
~4 mg/mL
metody
direct ELISA: 1:10,000-1:20,000 (is recommended using 1 μg/ml Pseudomonas Exotoxin A for coating.)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Pseudomonas aeruginosa PAO1 ... toxA(877850)
Opis ogólny
Pseudomonas aeruginosa jest Gram ujemną bakterią, która rzadko wywołuje choroby u ludzi, ale niektóre populacje, takie jak mukowiscydoza (CF) lub pacjenci z ranami oparzeniowymi, są podatne na takie infekcje.
Egzotoksyna A (PE) jest najsilniejszym czynnikiem wirulencji wydzielanym przez P. aeruginosa. aeruginosa, składa się z trzech domen strukturalnych, domeny N-końcowej (I) odpowiedzialnej za wiązanie toksyny z receptorem komórki gospodarza, domeny środkowej (II) odgrywającej rolę w translokacji toksyny przez błonę oraz domeny C-końcowej (III) wykazującej aktywność ADP-rybozylacji. PE jest uważany za selektywny środek do eliminacji określonych populacji komórek ze względu na jego aktywność ADP-rybozylacji toksyny, powodującą nieodwracalne zatrzymanie syntezy białek. Aby zmniejszyć niekorzystne skutki naturalnego PE, zmutowany PE został wykorzystany w kilku próbach opracowania rekombinowanej toksyny-przeciwciała lub fragmentów fuzyjnych cytokin do zastosowań terapeutycznych, w tym immunoterapii nowotworów.
Immunogen
Oczyszczona egzotoksyna A z Pseudomonas aeruginosa
Zastosowanie
Przeciwciało może być stosowane w różnych technikach immunochemicznych, w tym ELISA.
Postać fizyczna
Dostarczany w postaci liofilizowanego proszku.
Inne uwagi
W celu uzyskania najlepszych wyników w różnych technikach i preparatach zalecamy określenie optymalnego stężenia roboczego za pomocą testu miareczkowania.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)