SAB4200755
Anti-Human IgE-Peroxidase antibody, Mouse monoclonal
clone GE-1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-Immunoglubulin E
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
peroxidase conjugate
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
GE-1, monoclonal
Postać
lyophilized powder
reaktywność gatunkowa
human
metody
ELISA: 1:20,000-1:30,000 using 5 μg/mL Human IgE myeloma for coating
izotyp
IgG2b
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Inne uwagi
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1