Merck
SAB4200710
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Kalponina, mysie przeciwciało monoklonalne
clone hCP, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-CNN-1, Anty-CNN-2
Wybierz wielkość
100 μL
2040,00 zł
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
hCP, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34 kDa
reaktywność gatunkowa
bovine, monkey, human, rabbit, ferret, mouse, hamster, rat, canine, pig
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections
immunoprecipitation (IP): suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CNN1(1264)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-kalponinowe, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG1) pochodzi z hybrydomy hCP (cytowanej również jako CALP), wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c. Kalponina (CNN) występuje w trzech izoformach CNN1, CNN2 i CNN3. Gen CNN2 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 19p13.3. Wszystkie trzy izoformy ulegają ekspresji w mięśniach gładkich. Podczas gdy ekspresja CNN1 jest ograniczona tylko do mięśni gładkich, CNN2 i CNN3 ulegają ekspresji w innych komórkach, w tym w tkance neuronalnej, fibroblastach, mioblastach i limfocytach B. Trzy izoformy różnią się regionem C-końcowym i zawierają konserwatywną domenę środkową wiążącą aktynę oraz N-końcową domenę homologii kalponiny (CH).
Specyficzność
Monoklonalny anty-Calponin specyficznie rozpoznaje Calponin mięśni gładkich.
Immunogen
ekstrakt z mięśni gładkich macicy ludzkiej
Zastosowanie
Przeciwciało Anti-Calponin, Mouse monoclonal może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Kalponina jest białkiem wiążącym F-aktynę, kalmodulinę i tropomiozynę, które występuje zarówno w cytoszkielecie, jak i mechanizmie kurczliwości komórek mięśni gładkich (SM). Wykazano, że interakcja kalponiny z aktyną hamuje aktywność miozyny Mg-ATPazy. Siła wiązania kalponiny z tropomiozyną jest osłabiona w obecności Ca2+. Kalponina jest zaangażowana w różne procesy komórkowe, w tym skurcz mięśni gładkich, ruch komórek, zmianę kształtu, angiogenezę, egzocytozę i endocytozę. Przeciwciała monoklonalne przeciwko kalponinie mogą być stosowane do identyfikacji i lokalizacji kalponiny w elementach SM. Poziomy kalponiny mogą służyć jako czynnik prognostyczny w raku wątrobowokomórkowym, raku nerkowokomórkowym, kostniakomięsaku i czerniaku.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W celu dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Calponin isoforms CNN1, CNN2 and CNN3: regulators for actin cytoskeleton functions in smooth muscle and non-muscle cells
Liu R and Jin JP
Gene, 585(1), 143-153 (2016)
Calcium-dependent regulation of smooth muscle calponin by S100
Fujii T, et al.
Journal of Biochemistry, 116(1), 121-127 (1994)