Merck
SAB4200712
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MAPK3, mysie monoklonalne
clone mapk3-4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-ERK1, Anty-ERT2lub anty-p44-MAPK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.44
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
mapk3-4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, monkey
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 2-4 μg/mL using whole extract of human HepG2 cells
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/test using total extract of A431 cells
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-MAPK3, mysie monoklonalne (izotyp mysiej IgG2a) pochodzi z hybrydomy mapk3-4, wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c. Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 3 (MAPK3) jest kinazą białkową serynowo-treoninową. Jest niezbędnym składnikiem szlaku transdukcji sygnału kinazy MAP.
Specyficzność
Monoklonalny anty-MAPK3 specyficznie rozpoznaje ludzki i małpi MAPK3. Monoklonalny anty-MAPK3 nie wykazuje reaktywności krzyżowej z MAPK1 (ERK2).
Immunogen
syntetyczny peptyd z N-końcowego regionu ludzkiego MAPK3, sprzężony z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-MAPK3, mysie monoklonalne może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Szlak transdukcji sygnału kinazy białkowej aktywowanej mitogenami (MAP) uczestniczy w regulacji wielu różnych procesów, w tym adhezji komórek, progresji cyklu komórkowego, migracji komórek, przeżycia komórek, różnicowania, metabolizmu, proliferacji i transkrypcji. Kinaza białkowa aktywowana mitogenami 3 (MAPK3) jest fosforylowana na Thr-202 i Tyr-204 w wyniku aktywacji przez kinazy poprzedzające, takie jak MAP2K1/MEK1 i MAP2K2/MEK2, co powoduje translokację do jądra, gdzie z kolei fosforyluje cele jądrowe. MAPK3 jest znana jako ważny cel w diagnostyce i leczeniu wielu chorób, w tym raka, przerostu mięśnia sercowego i zakażenia grypą A.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu jako środek konserwujący.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
G Pearson et al.
Endocrine reviews, 22(2), 153-183 (2001-04-11)
Mitogen-activated protein (MAP) kinases comprise a family of ubiquitous proline-directed, protein-serine/threonine kinases, which participate in signal transduction pathways that control intracellular events including acute responses to hormones and major developmental changes in organisms. MAP kinases lie in protein kinase cascades.