Key Documents
SAB4200672
Monoclonal Anti-CDH13 antibody produced in mouse
clone CAD-5, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-CDHH, Anti-Cadherin 13, Anti-P105
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CAD-5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 5-10 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
immunohistochemistry: 5-10 μg/mL using Biotin/ExtrAvidin®-Peroxidase staining system of heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human heart sections
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg/mL using whole extract of human HeLa cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH13(1012)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunohistochemistry