SAB4200649
Monoclonal Anti-MASTL antibody produced in mouse
clone 2C8/D11, purified from hybridoma cell culture
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2C8/D11, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~100 kDa
reaktywność gatunkowa
human, monkey
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 10-20 μg/test using using human HeLa cells.
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
immunofluorescence: 10-20 μg/mL using using human HeLa cells.
izotyp
IgG2b
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Mastl(67121)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1