Merck
SAB4200644
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-C10orf54
clone ORF.4, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ORF.4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 10 μg/test using human platelets
immunohistochemistry: suitable
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Monoklonalny anty-C10orf54 (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy OR.4 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c immunizowanych syntetycznym peptydem. C10orf54 (otwarta ramka odczytu 54 chromosomu 10) jest również określany jako GI24, członek B7 B7-H5, VISTA (V-domain Ig suppressor of T cell activation) i Dies1. Jest to nowa glikoproteina powierzchniowa należąca do nadrodziny immunoglobulin B7. Składa się z pojedynczej domeny IgV z 3 dodatkowymi resztami cysteiny i ogonem cytoplazmatycznym. Ulega ekspresji na dojrzałych mieloidalnych APC (komórkach prezentujących antygen), w tym na makrofagach otrzewnowych, dojrzałych BMDC (komórkach dendrytycznych pochodzących ze szpiku kostnego), neutrofilach i CD11c+ DC, a także w mniejszej ilości na limfocytach T i aktywowanych komórkach Treg.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w wewnętrznym regionie ludzkiego C10orf54
Zastosowanie
Inhibitor przeciwciała fosfotyrozyny został wykorzystany w cytometrii przepływowej i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Badania sugerują, że C10orf54 (otwarta ramka odczytu 54 chromosomu 10) działa jako ligand hamujący i ogranicza mechanizm proliferacji komórek T i produkcji cytokin. Zasugerowano również, że C10orf 54 działa jako pozytywny regulator, a także substrat MT1-MMP (transbłonowej metaloproteinazy macierzy typu 1) podczas wzrostu guza macierzy kolagenowej, która reguluje wzrost inwazyjny.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Keunok Jung et al.
Immune network, 13(5), 184-193 (2013-11-08)
Co-signaling molecules are surface glycoproteins that positively or negatively regulate the T cell response to antigen. Co-signaling ligands and receptors crosstalk between the surfaces of antigen-presenting cells (APCs) and T cells, and modulate the ultimate magnitude and quality of T
Li Wang et al.
The Journal of experimental medicine, 208(3), 577-592 (2011-03-09)
The immunoglobulin (Ig) superfamily consists of many critical immune regulators, including the B7 family ligands and receptors. In this study, we identify a novel and structurally distinct Ig superfamily inhibitory ligand, whose extracellular domain bears homology to the B7 family
Moustafa A Sakr et al.
Cancer science, 101(11), 2368-2374 (2010-07-30)
GI24, an immunoglobulin superfamily member, has been cloned from a placenta cDNA library as a gene product that promoted activation of matrix metalloproteinase (MMP)-2 mediated by membrane type (MT) 1-MMP. Co-expression of GI24 with MT1-MMP in HEK293T cells increased the