Merck
SAB4200630
Sigma-Aldrich
Monoklonalny anty-SFRP1
clone FRP148, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anty-FRP-1, Anty-FrzA, Przeciwdziałanie wydzielaniubiałka związanego z frizzled 1, Białko antysekrecyjnezwiązane z apoptozą 2 (SARP2)
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
FRP148, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
flow cytometry: 10-20 μg/test using using WI-38 cells.
immunoblotting: 0.025-0.05 μg/mL using using whole extracts of WI-38 cells.
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SFRP1(6422)
Opis ogólny
Gen SFRP1 (secreted frizzled related protein 1) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p22-p12, regionie często usuwanym w raku piersi. Wykazuje on wysoką ekspresję w prawidłowej tkance piersi.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w N-końcowym regionie ludzkiego SFRP1.
Działania biochem./fizjol.
Wydzielane białko związane z Frizzled 1 (SFRP1) jest wydzielanym inhibitorem szlaku sygnałowego Wnt. Uszkodzenia DNA lub stres oksydacyjny powodują starzenie się komórek, co prowadzi do nadekspresji sfrp1. Białko to indukuje fenotypy starzenia poprzez inaktywację sygnalizacji Wnt i aktywację szlaku retinoblastoma (Rb). Mutacje lub nieprawidłowa metylacja tego genu upośledzają indukcję starzenia w kilku nowotworach, w tym w raku piersi, raku pęcherza moczowego i nowotworach jelita grubego.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiaobin Wang et al.
Oncology letters, 4(2), 334-338 (2012-07-31)
The aims of this study were to determine the methylation and expression status of secreted Frizzled-related protein 1 (SFRP1) in bladder cancer, to explore the mechanisms involved and to study the role of SFRP1 in the pathogenesis of bladder cancer.
Germaine M Caldwell et al.
Cancer research, 64(3), 883-888 (2004-02-12)
Regions of the short arm of chromosome 8 are deleted frequently in a range of solid tumors, indicating that tumor suppressor genes reside at these loci. In this study, we have examined the properties of the Wnt signaling antagonist secreted
J Veeck et al.
Oncogene, 25(24), 3479-3488 (2006-02-02)
The canonical Wnt signalling pathway plays a key role during embryogenesis and defects in this pathway have been implicated in the pathogenesis of various types of tumours, including breast cancer. The gene for secreted frizzled-related protein 1 (SFRP1) encodes a
David J Elzi et al.
Molecular and cellular biology, 32(21), 4388-4399 (2012-08-29)
Cellular senescence has emerged as a critical tumor suppressive mechanism in recent years, but relatively little is known about how senescence occurs. Here, we report that secreted Frizzled-related protein 1 (SFRP1), a secreted antagonist of Wnt signaling, is oversecreted upon