SAB4200611
Anti-DKC1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CBF5, Anti-CBF5 homolog, Anti-DKC, Anti-H/ACA ribonucleoprotein complex subunit 4, Anti-NAP57, Anti-NOLA4, Anti-XAP101, Anti-cbf5p homolog, Anti-dyskeratosis congenita 1, Anti-dyskerin, Anti-nopp140-associated protein of 57 kDa, Anti-nucleolar protein family A member 4, Anti-snoRNP protein DKC1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~57 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of mouse Hepa1-6 cells or nuclear extract of HeLa cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DKC1(1736)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie