Merck
SAB4200594
Sigma-Aldrich
Anti-APC (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Adenomatous polyposis coli protein, Anti-BTPS2, Anti-DP2, Anti-DP2.5, Anti-DP3, Anti-FAP, Anti-GS
Wybierz wielkość
200 μL
2160,00 zł
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2160,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2160,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~300 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 3-6 μg/mL using lysates of HeLa or SW620 cells.
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human colon or duodenum.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using Caco-2 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APC(324)
Opis ogólny
Gruczolakowata polipowatość jelita grubego (APC) jest genem supresorowym nowotworu. Gen APC koduje duże wielofunkcyjne białko, które pełni krytyczne funkcje w migracji, adhezji i proliferacji komórek. Jest to wahadłowe białko nukleo-cytoplazmatyczne ulegające ekspresji w różnych tkankach, a jego ekspresja w nabłonku jelita grubego przyczynia się do jego prawidłowego wzrostu i różnicowania.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie ludzkiego APC, skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w ludzkiej izoformie b APC i wysoce konserwatywna (pojedyncza substytucja aminokwasowa) w szczurzym i mysim APC.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-APC (C-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Gruczolakowata polipowatość jelita grubego (APC) odgrywa kluczową rolę w degradacji β-kateniny za pośrednictwem proteasomu. Mutacje APC powodują akumulację β-kateniny w jądrze, co prowadzi do aktywacji LEF-1 i/lub TCF oraz indukcji genów docelowych, takich jak onkogen c-myc. Jest ona zaangażowana w regulację rozdzielania i stabilności chromosomów mitotycznych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
APC shuttling to the membrane, nucleus and beyond
Brocardo M and Henderson BR
Trends in Cell Biology, 18(12), 587-596 (2008)
APC, signal transduction and genetic instability in colorectal cancer
Fodde R, et al.
Nature Reviews. Cancer, 1(1), 55-55 (2001)
Adenomatous polyposis coli (APC): a multi-functional tumor suppressor gene
Aoki K and Taketo MM
Journal of Cell Science, 120(19), 3327-3335 (2007)
Teng Sun et al.
Oncotarget, 8(1), 444-457 (2016-11-24)
The molecular biological mechanisms underlying the evolutionary biologic changes leading to carcinogenesis remain unclear. The main objective of our study was to explore the evolution of the microbiota community and molecules related with CRC in the dynamic transition from normal