Merck
SAB4200585
Sigma-Aldrich
Anti-ERGIC-53 antibody, Mouse monoclonal
clone ERGIC-3, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-ER-Golgi intermediate compartment 53 kDa protein, Monoclonal Anti-ERGIC-53 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-ERGIC53, Monoclonal Anti-F5F8D, Monoclonal Anti-Gp58, Monoclonal Anti-Intracellular mannose-specific lectin MR60, Monoclonal Anti-LMAN1, Monoclonal Anti-Lectin mannose-binding 1
Wybierz wielkość
200 μL
2350,00 zł
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2350,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
ERGIC-3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~58 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HeLa cells.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMAN1(3998)
mouse ... Lman1(70361)
rat ... Lman1(116666)
Opis ogólny
Białko 53kDa pośredniego przedziału retikulum endoplazmatycznego-Golgiego (ERGIC-53), nieglikozylowane, heksameryczne białko integralnej błony typu I, znane jest również jako LMAN1 (lektyna wiążąca mannozę 1). Gen ten znajduje się na ludzkim chromosomie 18q21.32.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji ludzkiego ERGIC-53, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna u myszy, szczurów, bydła i małp.
Działania biochem./fizjol.
Białko 53kDa pośredniego przedziału retikulum endoplazmatycznego-Golgiego (ERGIC-53) odgrywa ważną rolę w proliferacji arenawirusów, koronawirusów i filowirusów. Ten wewnątrzkomórkowy receptor ładunku umożliwia przedostawanie się bardzo niewielu ligandów glikoproteinowych we wczesnym szlaku egzocytarnym. Mutacje w genie ERGIC-53 (LMAN1) powodują niedobór czynnika V i czynnika VIII.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Two new mutations at ERGIC-53 gene in a Turkish family
Torun, et al.
Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis : Official Journal of the International Academy of Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, 17(3), 248-250 (2011)
Morihisa Fujita et al.
The Journal of cell biology, 194(1), 61-75 (2011-07-06)
Glycosylphosphatidylinositol (GPI) anchoring of proteins is a posttranslational modification occurring in the endoplasmic reticulum (ER). After GPI attachment, proteins are transported by coat protein complex II (COPII)-coated vesicles from the ER. Because GPI-anchored proteins (GPI-APs) are localized in the lumen
Dependence on electron transport chain function and intracellular signaling of genomic responses in SH-SY5Y cells to the mitochondrial neurotoxin MPP+
Brill L B II, et al.
Experimental Neurology, 181(1), 25-38 (2003)
The intracellular cargo receptor ERGIC-53 is required for the production of infectious arenavirus, coronavirus, and filovirus particles
Klaus JP, et al.
Cell host & microbe, 14(5), 522-534 (2013)
Mariana L Ferrari et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(27), 13582-13591 (2019-06-19)
Intracellular trafficking pathways in eukaryotic cells are essential to maintain organelle identity and structure, and to regulate cell communication with its environment. Shigella flexneri invades and subverts the human colonic epithelium by the injection of virulence factors through a type