Merck
SAB4200582
Sigma-Aldrich
Anti-Epsin1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-EPN1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoblotting: 1-2 μg/mL using extracts of SH-SY5Y cells and of mouse brain (S1 fraction).
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded rat brain.
indirect immunofluorescence: 2-4 μg/mL using NRK cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPN1(29924)
mouse ... Epn1(13854)
rat ... Epn1(117277)
Opis ogólny
Istnieją trzy znane warianty epsyny u ssaków, w tym epsyna 1, 2 i 3. Białko epsin1 zawiera region N-końcowej homologii epsin (ENTH), pojedynczy motyw LVDLD wiążący klatrynę oraz dwa lub trzy tandemowe motywy oddziałujące z ubikwityną (UIM). Centralny region epsyny zawiera motyw interakcji z klatryną, a także powtórzenia motywu DPW, który wiąże się z białkiem adaptorowym (AP)-2.
Immunogen
Syntetyczny peptyd odpowiadający wewnętrznej sekwencji ludzkiej izoformy A epsin1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w izoformach B i C ludzkiej epsin1 oraz w epsin1 szczura i myszy.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Epsin1 produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Epsin1 (znany również jako EPN1) jest endocytarnym białkiem adaptorowym, które odgrywa centralną rolę w internalizacji i degradacji ubikwitynowanych białek za pośrednictwem klatryny. Epsin1 rekrutuje ubikwitynowany receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) do dołków pokrytych klatryną. Epsin1 jest wymagany w organizacji błony mitotycznej i wrzeciona. Stwierdzono, że rodzina endocytarnych adaptorów epsin jest regulowana w górę w nowotworach, a nadekspresja epsin1 promuje inwazję komórek nowotworowych.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A requirement for epsin in mitotic membrane and spindle organization
Liu Z and Zheng Y
The Journal of cell biology, 186(4), 473-480 (2009)
Epsins: adaptors in endocytosis?
Wendland B, et al.
Nature Reviews in Molecular and Cell Biology, 3(12), 971-971 (2002)
Yaara Zwang et al.
Traffic (Copenhagen, Denmark), 10(4), 349-363 (2009-02-03)
Clathrin-mediated endocytosis sorts for degradation of more than 50 different growth factor receptors capable of relaying growth and differentiation signals by means of their cytoplasm-facing, intrinsic tyrosine kinase activity. The kinetics and alternative routings of receptor endocytosis critically regulate growth
The epsin family of endocytic adaptors promotes fibrosarcoma migration and invasion
Coon BG, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(43), 33073-33081 (2010)
Epsin 1 is involved in recruitment of ubiquitinated EGF receptors into clathrin-coated pits
Kazazic M, et al.
Traffic, 10(2), 235-245 (2009)