Merck
SAB4200571
Sigma-Aldrich
Anti-Neuron-Specific Enolase (NSE), Mouse monoclonal
clone NSE-P1, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Anti-2-phospho-D-glycerate hydrolyase, Anti-Enolase 2 (gamma, neuronal), Anti-NSE, Anti-Neural enolase, Anti-gamma-enolase, Monoclonal Anti-2-phospho-D-glycerate hydro-lyase
Wybierz wielkość
200 μL
1603,00 zł
1603,00 zł
Cena katalogowa2290,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
1603,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1603,00 zł
Cena katalogowa2290,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
NSE-P1, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~47 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using formalin-fixed paraffin embedded human cerebellum.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using NTERA-2 (NT2/D1) total cell extracts.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ENO2(2026)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Monoklonalna anty-neuron-specyficzna enolaza (NSE) (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy NSE-P1 wytwarzanej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c. Enolaza specyficzna dla neuronów (NSE) należy do rodziny enzymów enolaz. Enolazy mają trzy podjednostki (a, b i g), które mogą łączyć się, tworząc pięć różnych izoenzymów: aa, ab, ag, bb i gg. Enolaza 1 (aa) jest obecna w tkance tłuszczowej, nerkach, wątrobie i śledzionie. Enolaza 3 (bb) jest specyficzna dla mięśni. Enolaza 2 (ENO2), znana również jako enolaza specyficzna dla neuronów (NSE), jest enzymem cytoplazmatycznym, który jest uwalniany podczas niszczenia komórek, a jego okres półtrwania w surowicy wynosi około 30 godzin. Ten dimeryczny enzym (gg) znajduje się w neuronach i komórkach neuroendokrynnych. Gen ENO2 jest mapowany na ludzki chromosom 12p13.
Specyficzność
Monoklonalna anty-neuron-specyficzna enolaza (NSE) rozpoznaje ludzką, szczurzą i mysią NSE.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w C-końcowym regionie ludzkiego NSE.1 Izotyp jest określany za pomocą testu ELISA przy użyciu odczynników do izotypowania mysich przeciwciał monoklonalnych (Sigma ISO-2).
Zastosowanie
Anty-Neuron-Specific Enolase (NSE), mysi monoklonalny został użyty w:
  • barwieniu immunofluorescencyjnym[1]
  • immunocytochemia[2]
  • mikroskopia immunofluorescencyjna
  • immunoblottingu
  • test immunoenzymatyczny (ELISA)
  • immunohistochemia
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunocytochemia (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Enolaza 2 (ENO2) uczestniczy w glikolizie poprzez przekształcanie β-glicerofosforanu w fosforan dihydroksyacetonu. Służy jako neurobiochemiczny marker uszkodzenia mózgu po urazowym uszkodzeniu mózgu, encefalopatii beztlenowej, udarze i zatrzymaniu akcji serca. NSE działa również jako krążący marker guzów neuroendokrynnych. Wysoki poziom NSE obserwuje się w raku piersi po ekspozycji na arsenit i kadm.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W celu dłuższego przechowywania należy zamrażać w temperaturze -20 °C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Malin Rundgren et al.
BMC research notes, 7, 726-726 (2014-10-17)
Neuron specific enolase (NSE) is a recognized biomarker for assessment of neurological outcome after cardiac arrest, but its reliability has been questioned. Our aim was to investigate what influence storage of samples and choice of measuring methods may have on
Stanislav Rodkin et al.
International journal of molecular sciences, 24(21) (2023-11-14)
Traumatic brain injury (TBI) is one of the leading causes of disability and death worldwide. It is characterized by various molecular-cellular events, with the main ones being apoptosis and damage to axons. To date, there are no clinically effective neuroprotective
Martha Douglas-Escobar et al.
Frontiers in neurology, 3, 144-144 (2012-11-07)
As neonatal intensive care has evolved, the focus has shifted from improving mortality alone to an effort to improve both mortality and morbidity. The most frequent source of neonatal brain injury occurs as a result of hypoxic-ischemic injury. Hypoxic-ischemic injury
Cheng-Cheng Liu et al.
Cellular physiology and biochemistry : international journal of experimental cellular physiology, biochemistry, and pharmacology, 46(4), 1525-1535 (2018-04-25)
The metabolic features of cancer cells have long been acknowledged to be altered and to provide new therapeutic opportunities. The expression of glycolytic enzyme enolase 2 (ENO2) was found to be closely associated with the clinical features of acute lymphoblastic
Yuanyuan Xu et al.
Archives of toxicology, 88(2), 263-274 (2013-09-27)
Accumulating data suggest arsenic may be an endocrine disruptor and tentatively linked to breast cancer by some studies. Therefore, we tested the effects of chronic inorganic arsenic exposure on the normal estrogen receptor (ER)-negative breast epithelial cell line, MCF-10A. Cells