Merck
SAB4200480
Sigma-Aldrich
Anti-Kindlin-1 antibody, Mouse monoclonal
clone 4A5.14, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-C20orf42, Monoclonal Anti-DTGCU2, Monoclonal Anti-FERMT1 URP1, Monoclonal Anti-KIND1, Monoclonal Anti-Kindlin-1 antibody produced in mouse, Monoclonal Anti-UNC112A, Monoclonal Anti-fermitin family member 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4A5.14, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~77 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 2.5-5.0 μg using SW-48 cells
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 2.0-4.0 μg/mL using SW-48 total cell extracts
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FERMT1(55612)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-Kindlin-1 (mysi izotyp IgG2a) pochodzi z hybrydomy 4A5.14 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanych myszy BALB/c. Kindlin-1 jest ogniskowym białkiem adhezyjnym, które należy do rodziny białek Kindlin. Wykazuje wysoką ekspresję w komórkach nabłonkowych, w tym keratynocytach. Kindlin-1 jest zlokalizowany w ogniskowych miejscach przylegania. Wariant splicingu potencjalnie wytwarzający skrócone białko został wykryty w nerkach, okrężnicy i jelicie cienkim. Kindlin-1 zawiera dwudzielną domenę białkową 4.1, ezrin, radixin, moesin (FERM) z czterema subdomenami (F0, F1, F2 i F3), która znajduje się w wielu białkach. Gen KIND1 jest obecny w ludzkiej lokalizacji chromosomowej 20p12.3.
Specyficzność
Monoklonalny anty-Kindlin-1 rozpoznaje ludzki Kindlin-1.
Immunogen
ludzkie rekombinowane białko fuzyjne Kindlin-1.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-Kindlin-1 wytwarzane u myszy może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacji
  • immunocytochemii
  • immunohistochemii
  • cytometrii przepływowej
Działania biochem./fizjol.
Kindlin-1 bierze udział w aktywacji receptorów adhezyjnych integryny i reorganizacji cytoszkieletu aktynowego. Niedobór kindliny-1 jest powiązany z zespołem Kindlera, autosomalną recesywną genodermatozą charakteryzującą się powstawaniem pęcherzy na skórze, postępującą atrofią skóry, nadwrażliwością na światło i rakotwórczością. Gen ten jest również powiązany z rakiem piersi, przerzutami do płuc i nowotworami płuc. Domena 4.1 białka, ezrin, radixin, moesin (FERM) Kindlin-1 jest zaangażowana w organizację cytoszkieletu. W raku jelita grubego Kindlin-1 jest identyfikowany jako potencjalny marker. Kindlin-1 moduluje sygnalizację receptora naskórkowego czynnika wzrostu.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W celu dłuższego przechowywania należy zamrażać w temperaturze -20 °C w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Loss of kindlin-1, a human homolog of the Caenorhabditis elegans actin-extracellular-matrix linker protein UNC-112, causes Kindler syndrome
Siegel DH, et al.
American Journal of Human Genetics, 73(1), 174-187 (2003)
Kindlin-1 Regulates Epidermal Growth Factor Receptor Signaling
Michael M, et al.
The Journal of Investigative Dermatology, 139(2), 369-379 (2019)
Kindlin-1 expression is involved in migration and invasion of pancreatic cancer
Mahawithitwong P, et al.
International Journal of Oncology, 42(4), 1360-1366 (2013)
D J Papachristou et al.
Histopathology, 51(4), 499-508 (2007-08-23)
Leiomyosarcomas (LMS) are malignant neoplasms composed of cells that exhibit distinct smooth muscle differentiation. The molecular and cytogenetic features of LMS are complex and no consistent aberrations have been reported to date. Mitogen inducible gene-2 (Mig-2), kindlin and migfilin are
Kindlins in FERM adhesion
Malinin NL, et al.
Blood, 115(20), 4011-4017 (2010)