Kluczowe dokumenty
SAB4200464
Anti-WDR37 antibody, Mouse monoclonal
clone WDR37-9, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-RP11-529L18.2, Monoclonal Anti-WD repeat domain 37, Monoclonal Anti-WDR37 antibody produced in mouse
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
WDR37-9, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~55 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 2.5-5.0 μg/mL using A431 cells.
western blot: 3.0-6.0 μg/mL using U87 total cell extracts.
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... WDR37(22884)
mouse ... Wdr37(207615)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- immunofluorescence
- immunoblotting
- immunohistochemistry
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)