SAB4200458
Anti-ApoD (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Apolipoprotein D precursor
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~29 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 20 μg/mL using formalin-fixed, paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using HEK-293T cells over-expressing human ApoD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APOD(347)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie