Merck
SAB4200439
Sigma-Aldrich
Anti-EXOSC5 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Exosome component 5, p12B, Anti-RRP41B, Anti-RRP46, Anti-Rrp46p, Anti-hRrp46p
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~25 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using lysates of human HeLa cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of human HEK-293T cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EXOSC5(56915)
Opis ogólny
Białko składnika egzosomu 5 (EXOSC5) jest niekatalitycznym elementem kompleksu egzosomu RNA u eukariontów. Gen EXOSC5 znajduje się na ludzkim chromosomie w pozycji 19q13.2.
Specyficzność
Anty-EXOSC5 (N-końcowy) rozpoznaje ludzki EXOSC5.
Immunogen
peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego EXOSC5, sprzężony z KLH. Przeciwciało jest oczyszczane przez powinowactwo przy użyciu peptydu immunizującego unieruchomionego na agarozie.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EXOSC5 (N-końcowe) produkowane u królików może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacja
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Składnik egzosomu 5 (EXOSC5) odgrywa rolę w przetwarzaniu i degradacji RNA. Białko to odgrywa również rolę w rozszczepianiu DNA podczas apoptozy. EXOSC5 posiada aktywność egzorybonukleazy 3′-5′. Nadekspresja genu EXOSC5 jest związana z kilkoma nowotworami, takimi jak czerniak, rak prostaty, jelita grubego i płuc.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hongda Pan et al.
Frontiers in oncology, 9, 643-643 (2019-08-06)
Background and Objective: Exosome component 5 (EXOSC5) is a novel cancer-related gene that is aberrantly expressed in various malignances. However, the molecular mechanism and biological role of EXOSC5 have not been explored in colorectal cancer (CRC). In this study, we
Jillian de Wilde et al.
International journal of cancer, 122(4), 877-888 (2007-10-26)
Although high-risk human papillomavirus (HPV) infection plays a major role in the development of cervical cancer, additive oncogenic events are involved as well. One key event involves increased activity of telomerase resulting from a deregulated expression of its catalytic subunit