SAB4200435
Anti-COG7 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDG2E, Anti-Component of oligomeric golgi complex 7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~86 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of mouse LA-4 and rat PC12 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG7(91949)
mouse ... Cog7(233824)
rat ... Cog7(293456)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence