Merck
SAB4200434
Sigma-Aldrich
Anti-VHL antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HRCA1, Anti-RCA1, Anti-VHL1, Anti-Von Hippel-Lindau tumor supressor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~30 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of HEK-293T cells overexpressing human VHL
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using HeLa cells
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using lysates of HEK-293T cells overexpressing human VHL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VHL(7428)
Opis ogólny
Supresor guza Von Hippel-Lindau (VHL) jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3p25. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w dorosłym mózgu i nerkach. Jest ono specyficznie zlokalizowane na błonie komórkowej.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w pobliżu C-końca ludzkiego VHL, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w ludzkiej izoformie 2 VHL i wysoce konserwatywna (94% identyczności sekwencji) w szczurzym VHL.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-VHL produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu, immunoprecypitacji i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Supresor guza Von Hippel-Lindau (VHL) działa jako supresor guza w niektórych nowotworach. Może również odgrywać istotną rolę w transdukcji sygnału lub adhezji komórek. Mutacja w genie jest związana z rozwojem sporadycznego nowotworu naczyniaka krwionośnego móżdżku i choroby von Hippla-Lindaua (VHL). Interakcja białka z czynnikiem indukowanym hipoksją-1 (HIF-1) indukuje wyczuwanie tlenu u ssaków.
VHL działa jako część ligazy ubikwityny E3, która celuje w czynnik indukowany hipoksją α (HIF α) w celu szybkiej degradacji proteasomalnej w warunkach normoksycznych. VHL został również zidentyfikowany jako kluczowy regulator dynamicznej stabilności mikrotubul.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The Clinicopathological Significance of Epigenetic Silencing of VHL Promoter and Renal Cell Carcinoma: A Meta-Analysis.
Yang L
Cellular Physiology and Biochemistry, 40, 1465-1472 (2016)
The VHL tumor suppressor and HIF: insights from genetic studies in mice
Kapitsinou PP and Haase VH
Cell Death and Differentiation, 15(4), 650-650 (2008)
Identification of the Von Hippel-Lindau Disease Tumor Suppressor Gene
Latif F
Science, 260, 1317-1319 (2012)
Loss of Heterozygosity and Somatic Mutations of the VHL Tumor Suppressor Gene in Sporadic Cerebellar Hemangioblastomas1
Lee JY
Cancer Research, 58, 504-508 (1998)
HIFalpha targeted for VHL-mediated destruction by proline hydroxylation: implications for O2 sensing.
Ivan M
Science, 292, 464-468 (2001)