SAB4200429
Anti-PIWIL4 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-HIWI2, Anti-MIWI2, Anti-Piwi-like 4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~95 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using lysates of HEK-293Tcells overexpressing human PIWIL4.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIWIL4(143689)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2