Merck
SAB4200425
Sigma-Aldrich
Anti-COG1 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CDG2G, Anti-COG complex subunit 1, Anti-LDLB, Anti-component of oligomeric golgi complex 1, Anti-conserved oligomeric Golgi complex subunit 1, Anti-low density lipoprotein receptor defect B complementing
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~110 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HepG2 and rat PC12 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COG1(9382)
mouse ... Cog1(16834)
rat ... Cog1(303652)
Opis ogólny
Konserwowane oligomeryczne białko kompleksu Golgiego 1 (COG1) jest członkiem konserwowanego oligomerycznego kompleksu Golgiego (COG). Kompleks COG jest ewolucyjnie konserwowanym wielopodjednostkowym kompleksem białkowym. Kompleks COG zawiera osiem podjednostek zorganizowanych w dwie heterotrimeryczne grupy, COG-2-COG3-COG4 i COG5-COG6-COG7, które są połączone przez grupę dimeryczną utworzoną przez COG1 i COG8. Gen COG1 znajduje się na ludzkim chromosomie 17q25.1.
Specyficzność
Anty-COG1 (N-końcowy) rozpoznaje ludzki i szczurzy COG1.
Immunogen
Peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego COG1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysim, szczurzym, małpim i bydlęcym COG1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-COG1 (N-końcowe) produkowane u królików może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Konserwowane oligomeryczne białko kompleksu Golgiego 1 (COG1) jest potrzebne do prawidłowego funkcjonowania Golgiego. Jest wymagane do etapów normalnego przetwarzania glikokoniugatów związanych z przyśrodkową i trans-Golgi. Odgrywa również rolę w organizacji kompleksu zlokalizowanego w Golgim. U ludzi mutacje w podjednostce COG powodują nowe rodzaje wrodzonych zaburzeń glikozylacji.
Postać fizyczna
w 0,01 M roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami o pH 7,4, zawierającym 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w podwielokrotnościach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania. Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Richard D Smith et al.
Carbohydrate research, 343(12), 2024-2031 (2008-03-21)
The Golgi apparatus is a central hub for both protein and lipid trafficking/sorting and is also a major site for glycosylation in the cell. This organelle employs a cohort of peripheral membrane proteins and protein complexes to keep its structural
Jin Hwan Do et al.
Molecules and cells, 24(1), 105-112 (2007-09-12)
Most neuroblastoma cells have chromosomal aberrations such as gains, losses, amplifications and deletions of DNA. Conventional approaches like fluorescence in situ hybridization (FISH) or metaphase comparative genomic hybridization (CGH) can detect chromosomal aberrations, but their resolution is low. In this
Rita Quental et al.
BMC evolutionary biology, 10, 212-212 (2010-07-17)
The Conserved Oligomeric Golgi (COG) complex is an eight-subunit assembly that localizes peripherally to Golgi membranes and is involved in retrograde vesicular trafficking. COG subunits are organized in two heterotrimeric groups, Cog2, -3, -4 and Cog5, -6, -7, linked by