Key Documents
SAB4200413
Monoclonal Anti-LIN28 antibody produced in mouse
clone L28.5, tissue culture supernatant
Synonim(y):
Monoclonal Anti-CSDD1, Monoclonal Anti-LIN28A, Monoclonal Anti-ZCCHC1
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
tissue culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
L28.5, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~28 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
western blot: 1:8,000-1:16,000 using extracts of Ntera-2 cells.
izotyp
IgM
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIN28A(79727)
mouse ... Lin28a(83557)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie