Merck
SAB4200393
Sigma-Aldrich
Anti-BRSK1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-BR SERINE/THREONINE KINASE 1, Anti-SAD-B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~90 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg using HEK-293T cell lysates overexpressing mouse BRSK1.
indirect immunofluorescence: 0.2-0.4 μg/mL using HEK-293T cells overexpressing mouse BRSK1.
western blot: 1-2 μg/mL using mouse forebrain (S1 fraction).
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BRSK1(84446)
mouse ... Brsk1(381979)
Opis ogólny
BRSK1 jest kinazą serynowo-treoninową, która ułatwia zatrzymanie cyklu komórkowego G(2)/M po uszkodzeniu DNA wywołanym promieniowaniem UV lub metylometanosulfonianem. Kinaza ta moduluje również polaryzację neuronów i duplikację centrosomów. Przeciwciało anty-BRSK1 (C-końcowe) jest specyficzne dla mysiej i ludzkiej BRSK1. W immunoblottingu wykrywanie pasma BRSK1 jest specyficznie hamowane przez peptyd immunizujący BRSK1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji na C-końcu ludzkiego BRSK1, skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysim BRSK1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-BRSK1 (C-końcowe) jest odpowiednie do stosowania w metodzie western blot (1-2 μg/ml przy użyciu ekstraktów frakcji S1 z przodomózgowia myszy). Produkt może być również stosowany do immunoprecypitacji (10-20 μg) i pośredniej immunofluorescencji (0,2-0,4 μg/mL) przy użyciu komórek HEK-293T z nadekspresją mysiego BRSK1.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
María Alvarado-Kristensson et al.
Nature cell biology, 11(9), 1081-1092 (2009-08-04)
Symmetrical cell division requires duplication of DNA and protein content to generate two daughter cells. Centrosomes also duplicate during cell division, but the mechanism controlling this process is incompletely understood. We describe an alternative splice form of SadB encoding a
Rui Lu et al.
The Journal of biological chemistry, 279(30), 31164-31170 (2004-05-20)
Checkpoint activation by DNA damage during G(2) prevents activation of cyclin B/Cdc2 complexes, and as a consequence, mitotic entry is blocked. Although initiation and maintenance of G(2) arrest are known to be regulated by at least two distinct signaling pathways
Myriam Müller et al.
Journal of cell science, 123(Pt 2), 286-294 (2009-12-23)
Wee1 is well characterized as a cell-cycle checkpoint kinase that regulates the entry into mitosis in dividing cells. Here we identify a novel function of Wee1 in postmitotic neurons during the establishment of distinct axonal and dendritic compartments, which is