Merck
SAB4200391
Sigma-Aldrich
Anti-HIP1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Huntingtin interacting protein 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~116 kDa
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using mouse and rat brain extracts (S1 fraction).
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Hip1(215114)
rat ... Hip1(192154)
Opis ogólny
Białko oddziałujące z huntingtyną-1 (HIP1), białko cytozolowe, jest członkiem rodziny białek oddziałujących z huntingtyną. Białka HIP1 i związane z HIP1 (HIP1R) mają tę samą strukturę domenową, składającą się z N-końcowej homologii epsyny wiążącej fosfolipidy (ENTH), motywu suwaka leucynowego, centralnej zwiniętej i C-końcowej domeny wiążącej aktynę (THATCH). Gen HIP1 ulega szerokiej ekspresji w śródbłonku małych naczyń krwionośnych, mięśniu sercowym, nabłonku żołądka, tkankach mózgu i wątrobie.
Specyficzność
Anty-HIP1 (C-końcowy) specyficznie rozpoznaje szczurzy i mysiHIP1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji na C-końcu szczurzego HIP1, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest wysoce konserwatywna (89% identyczności) w mysim HIP1.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HIP1 (C-końcowe) wytwarzane u królików może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Białko oddziałujące z huntingtyną-1 (HIP1) i jego homolog związany z HIP1 (HIP1R) są niezbędne dla ruchu błonowego i endocytozy, w których pośredniczy klatryna. Jest on związany z wczesną rekrutacją i późnym etapem dojrzewania powlekanych pęcherzyków. HIP1 jest niezbędny do przeżycia progenitorów linii zarodkowej i kilku linii komórkowych. Oddziałuje z huntingtyną (Htt) i jest zaangażowany w patogenezę choroby Huntingtona (HD). HIP1 wiąże się z klatryną i endocytarnym kompleksem adaptorowym (AP2) i moduluje wiązanie HIP1 z aktyną. Prowadzi to do zmian w strukturze cytoszkieletu aktyny. Fuzja między HIP1 a receptorem β płytkowego czynnika wzrostu może prowadzić do przewlekłej białaczki mielomonocytowej. Gen HIP1 wykazuje wysoką ekspresję w kilku ludzkich nowotworach, w tym w raku okrężnicy i prostaty. Występuje również w nowotworach piersi, czerniaku, mózgu i jajnika. Nadekspresja HIP1 przekształca fibroblasty i podnosi poziom wielu receptorów czynników wzrostu.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Actin binding by Hip1 (huntingtin-interacting protein 1) and Hip1R (Hip1-related protein) is regulated by clathrin light chain
Wilbur JD, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(47), 32870 -332879 (2008)
Huntingtin-interacting protein 1 is overexpressed in prostate and colon cancer and is critical for cellular survival
Rao DS, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 110(3), 351 -3360 (2002)
Huntingtin interacting protein 1 Is a clathrin coat binding protein required for differentiation of late spermatogenic progenitors
Rao DS, et al.
Molecular and Cellular Biology, 21(22), 7796 -77806 (2001)
Huntingtin Interacting Protein 1 mutations lead to abnormal hematopoiesis, spinal defects and cataracts
Oravecz-Wilson KI, et al.
Human Molecular Genetics, 13(8), 851 -8867 (2004)
HIP1 exhibits an early recruitment and a late stage function in the maturation of coated pits
Gottfried I, et al.
Cellular and Molecular Life Sciences, 66(17), 2897 -22911 (2009)