Merck
SAB4200379
Sigma-Aldrich
Anti-JMY antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Junction mediating and regulatory protein, Anti-p53 cofactor
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~120 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human WiDr cells.
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of human WiDr cells
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... JMY(133746)
Opis ogólny
Junction mediating and regulatory protein (JMY) jest zidentyfikowane jako transkrypcyjny koaktywator p53 i jest wielofunkcyjnym czynnikiem nukleacji aktyny. JMY zawiera domeny homologii 2 (WH2) białka zespołu Wiskotta-Aldricha (WASp) na swoim C-końcu. Gen JMY jest mapowany na ludzki chromosom 5q14.1.
Specyficzność
Anty-JMY rozpoznaje ludzką JMY.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający C-końcowemu regionowi ludzkiego JMY, skoniugowany z KLH.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-JMY wytwarzane u królika może być stosowane w:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacji
  • immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Junction mediating and regulatory protein (JMY) działa jako czynnik promujący zarodkowanie poprzez aktywację białek związanych z aktyną-2/3 (ARP2/3), tworząc rozgałęzione sieci filamentów, a także poprzez składanie nierozgałęzionych filamentów bezpośrednio poprzez mechanizm podobny do Spire. Nadekspresja JMY zwiększa ruchliwość, podczas gdy jej utrata spowalnia migrację komórek. Uszkodzenia DNA powodują, że JMY gromadzi się w jądrze, gdzie nasila zależną od p53 transkrypcję genów proapoptotycznych. Aktywność JMY jako kofaktora p53 lub jako czynnika nukleacji aktyny jest regulowana przez jego subkomórkową lokalizację.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania ani przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
p53-cofactor JMY is a multifunctional actin nucleation factor
Zuchero JB, et al.
Nature Cell Biology, 11(4), 451-459 (2009)
A transcription co-factor integrates cell adhesion and motility with the p53 response
Coutts AS, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences, 106(47), 19872-19877 (2009)
Identification of differentially expressed genes in uveal melanoma using suppressive subtractive hybridization
Landreville S, et al.
Molecular Vision, 17, 1324-1324 (2011)