Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody product type
primary antibodies
clone
FL-58, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~72 kDa
species reactivity
human, rat, monkey, mouse
concentration
~1.0 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 2.5-5 μg/mL using A549 cells, western blot: 2.0-4.0 μg/mL using extracts of Raji cells
isotype
IgG2a
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FLVCR1(28982)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SAB4200367-200UL | 04061838036100 |