Merck
SAB4200358
Sigma-Aldrich
Anti-PLAUR antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD87, Anti-U-PAR, Anti-UPAR, Anti-URKR, Anti-Urokinase receptor, Anti-plasminogen activator
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 45/50 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-2 μg/mL using human HeLa cells.
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extracts of HEK-293T cells over-expressing human PLAUR.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PLAUR(5329)
Opis ogólny
Receptor aktywatora plazminogenu urokinazy (PLAUR)/receptor aktywatora plazminogenu urokinazy (uPAR), członek rodziny receptorów neurotoksyn Ly6/, jest silnie glikozylowanym receptorem powierzchniowym zakotwiczonym w glikozylo-fosfatydyloinozytolu (GPI). Składa się z proteazy serynowej uPA, specyficznych inhibitorów (inhibitorów aktywatora plazminogenu 1 i 2) oraz trzech wewnętrznie związanych domen dwusiarczkowych (D1, D2 i D3).
Immunogen
Peptyd odpowiadający sekwencji na C-końcu ludzkiego PLAUR, skoniugowany z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w małpim PLAUR.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PLAUR produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
Receptor urokinazowego aktywatora plazminogenu (PLAUR)/receptor urokinazowego aktywatora plazminogenu (uPAR) działa jako receptor dla urokinazowego aktywatora plazminogenu (uPA). UPAR wpływa na wiele normalnych i patologicznych procesów związanych z aktywacją plazminogenu na powierzchni komórek, degradacją macierzy zewnątrzkomórkowej, migracją komórek, adhezją leukocytów, chemotaksją i transdukcją sygnału podczas rekrutacji leukocytów z krążenia do pozanaczyniowych miejsc zapalenia. UPAR jest zaangażowany w epilepsję, język, funkcje poznawcze, komunikację i zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Urokinase plasminogen activator receptor choreographs multiple ligand interactions: implications for tumor progression and therapy
Mazar AP
Clinical Cancer Research, 14(18), 5649-5655 (2008)
uPAR as anti-cancer target: evaluation of biomarker potential, histological localization, and antibody-based therapy
K Lund I, et al.
Current Drug Targets, 12(12), 1744-1760 (2011)
The role of the urokinase receptor in epilepsy, in disorders of language, cognition, communication and behavior, and in the central nervous system
Bruneau N and Szepetowski P
Current Pharmaceutical Design, 17(19), 1914-1923 (2011)
CD87 (urokinase-type plasminogen activator receptor), function and pathology in hematological disorders: a review
Bene MC, et al.
Leukemia, 18(3), 394-394 (2004)