Merck
SAB4200353
Sigma-Aldrich
Anti-acetyl-Histone H4 [Ac-Lys12] antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum
Synonim(y):
Anti-H4, Anti-H4K12ac, Anti-HIST4H4, Anti-Histone cluster 4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~12 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200 using formalin-fixed paraffin-embedded human breast carcinoma
indirect immunofluorescence: 1:250-1:500 using HeLa cells
western blot: 1:500-1:1000 using NIH3T3 cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys12)
informacje o genach
human ... HIST3H3(8290)
Opis ogólny
Histony H3 i H4 są dominującymi histonami poddawanymi rozległym modyfikacjom kowalencyjnym. Jest to ważny składnik struktury chromatyny.
Immunogen
syntetyczny peptyd zawierający acetylowaną Lys12 ludzkiego histonu H4, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w wielu gatunkach, w tym w szczurzym i mysim histonie H4.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-acetylo-histonowe H4 [Ac-Lys12] produkowane u królików zostało użyte w:
  • immunoblottingu
  • immunofluorescencja
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Histon H4 może być odwracalnie acetylowany na resztach lizyny K5, K8, K12 i K16, a acetylacja zachodzi początkowo na K16, a następnie rozprzestrzenia się w kierunku N-końcowym przez K12, K8 i K5. Zmieniona acetylacja histonu H4 na Lys12 (H4- K12Ac) jest powiązana z zależnym od wieku upośledzeniem pamięci u myszy. Histony podlegają wielu kowalencyjnym modyfikacjom, takim jak fosforylacja, metylacja, acetylacja i ubikwitynacja, które wpływają na strukturę chromatyny i regulują jej aktywność. Modyfikacje histonów odgrywają ważną rolę w nowotworach i chorobach.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Altered histone acetylation is associated with age-dependent memory impairment in mice
Peleg S, et al.
Science, 328(5979), 753-756 (2010)
Robert Schneider et al.
Trends in biochemical sciences, 27(8), 396-402 (2002-08-02)
Enzymes that covalently modify histones control many cellular processes by affecting gene expression. A new class of these enzymes is the histone lysine methyltransferase family, whose catalytic activity lies within a conserved domain, the SET domain. This article surveys the
The language of covalent histone modifications
Strahl BD and Allis CD
Nature, 403(6765), 41-41 (2000)