Merck
SAB4200352
Sigma-Aldrich
Anti-DLC1 (C-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-ARHGAP7, Anti-Deleted in Liver Cancer 1, Anti-FLJ21120, Anti-HP, Anti-STARD12, Anti-p122-RhoGAP
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~200 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1-2 μg/mL using lysates of HEK-293T cells overexpressing human DLC1.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLC1(10395)
Opis ogólny
Deleted in liver cancer 1 (DLC1) jest genem kandydującym na supresor nowotworu, pierwotnie uzyskanym z ludzkiego raka wątrobowokomórkowego (HCC). Jest on mapowany do ludzkiej lokalizacji chromosomowej 8p21-22. Gen DLC1 ulega znacznej ekspresji w prawidłowych tkankach ludzkich. Zawiera on trzy główne domeny funkcjonalne, sterylny α-motyw (SAM), białko aktywujące trifosfatazę guanozynową Rho (RhoGAP) oraz domeny START (steroidogenic acute regulatory-related lipid transfer). N-końcowy region DLC1 lokalizuje się w ogniskowych przyczepach poprzez wiązanie z domenami Src Homology 2 (SH2) na tensynach.
Specyficzność
Anty-DLC1 (C-końcowy) specyficznie rozpoznaje ludzki DLC1.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji na C-końcu ludzkiego DLC1, sprzężony z KLH. Przeciwciało jest oczyszczane przez powinowactwo przy użyciu peptydu immunizującego unieruchomionego na agarozie.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-DLC1 (C-końcowe) wytwarzane u królików może być stosowane w immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Delecja w raku wątroby 1 (DLC1) oddziałuje z tensyną2, ogniskowym białkiem adhezyjnym, zlokalizowanym na końcu włókien naprężeniowych, które odgrywa kluczową rolę w organizacji cytoszkieletu i sygnalizacji komórkowej. Mutacje w regionie docelowym ogniskowej adhezji (FAT) DLC1 zmniejszają jego ekspresję i funkcję. Lokalizacja ogniskowej adhezji DLC1 ma kluczowe znaczenie dla ruchliwości i morfologii komórek. Jest również krytyczna dla aktywności supresorowej guza DLC1 i ulega niedostatecznej ekspresji w ludzkim raku wątrobowokomórkowym (HCC) i różnych typach raka.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Deleted in liver cancer-1 (DLC-1): a tumor suppressor not just for liver
Liao YC and Lo SH
The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 40(5), 843-847 (2008)
Role of DLC1 tumor suppressor gene and MYC oncogene in pathogenesis of human hepatocellular carcinoma: potential prospects for combined targeted therapeutics
Zimonjic DB and Popescu NC
International Journal of Oncology, 41(2), 393-406 (2012)
Deleted in liver cancer 1 expression and localization in hepatocellular carcinoma tissue sections
Wolosz D, et al.
Oncology Letters, 8(2), 785-788 (2014)
Mutations in the focal adhesion targeting region of deleted in liver cancer-1 attenuate their expression and function
Liao YC, et al.
Cancer Research, 68(19), 7718-7722 (2008)
Focal adhesion-localization of START-GAP1/DLC1 is essential for cell motility and morphology
Kawai K, et al.
Genes Cells, 14(2), 227-241 (2009)