Merck
SAB4200343
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MLL2, mysie monoklonalne
clone MLL2-A, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-MLL2 antibody produced in mouse, Anti-AAD10, Anti-ALL1-related protein, Anti-ALR, Anti-CAGL114, Anti-Histone-lysine N-methyltransferase, Anti-KMS, Anti-KMT2B, Anti-KMT2D, Anti-Kabuki make-up syndrome, Anti-Kabuki mental retardation syndrome, Anti-MLL4, Anti-Myeloid/lymphoid or mixed-lineage leukemia 2, Anti-TNRC21
Wybierz wielkość
200 μL
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 μL
2180,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
MLL2-A, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 0.2-0.5 μg/mL using using human MLL2 partial fusion protein (immunogen)
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MLL2(8085)
Opis ogólny
Białaczka szpikowa/limfoidalna lub białaczka linii mieszanej 2 (MLL2) należy do rodziny białek SET. Domena SET MLL2 nadaje silną aktywność metylotransferazy histonu 3 lizyny 4. MLL2 jest częścią dużego kompleksu białkowego zwanego aktywującym kompleksem kointegratora sygnału-2 (ASCOM).
Immunogen
Białko fuzyjne odpowiadające C-końcowi ludzkiej MLL2. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysiej i szczurzej MLL2 i ma 85% homologii z MLL3.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało Anti-MLL2 produkowane u myszy zostało użyte w immunoblottingu i immunofluorescencji.
Działania biochem./fizjol.
MLL2 działa jako epigenetyczny aktywator transkrypcji podczas wzrostu i rozwoju. Działa jako regulator transkrypcji genów beta-globiny i receptora estrogenu. Mutacje w tym genie są powiązane z zespołem Kabuki.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
PLK1 signaling in breast cancer cells cooperates with estrogen receptor-dependent gene transcription
Wierer M, et al.
Cell Reports, 3(6), 2021-2032 (2013)
Exome sequencing identifies MLL2 mutations as a cause of Kabuki syndrome
Ng SB, et al.
Nature Genetics, 42(9), 790-790 (2010)
ASCOM controls farnesoid X receptor transactivation through its associated histone H3 lysine 4 methyltransferase activity
Kim DH, et al.
Molecular Endocrinology, 23(10), 1556-1562 (2009)