SAB4200340
Anti-Golph3 (C-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GOPP1, Anti-GPP34, Anti-Golgi peripheral membrane protein 1, 34 kDa, Anti-Golgi phosphoprotein 3 (coat-protein), Anti-Golgi-associated protein, Anti-MIDAS, Anti-Mitochondrial DNA absence factor
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~34 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysates of human HeLa cells.
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells over-expressing human Golph3.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GOLPH3(64083)
mouse ... Golph3(66629)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie