Merck
SAB4200331
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-CD3ζ (pTyr83) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-CD247, Anti-CD3H, Anti-CD3Q, Anti-CD3Z, Anti-T cell receptor T3 zeta chain, Anti-T3Z, Anti-TCRK, Anti-Tcrz
Wybierz wielkość
100 μL
2390,00 zł
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2390,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
mouse
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2-4 μg using lysate of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
western blot: 1-2 μg/mL using lysate of HEK-293T cells co-expressing mCD3ϲ and constitutively active LCK.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr83)
informacje o genach
mouse ... Cd247(12503)
Opis ogólny
Glikoproteina powierzchniowa komórek T CD3 łańcuch zeta (CD3ζ), zwana również CD247, jest składnikiem multimerycznego kompleksu receptora antygenowego komórek T (TCR). Gen CD247 jest zmapowany na ludzkim chromosomie 1q24.2 i ulega ekspresji głównie w komórkach naturalnych zabójców i komórkach T. CD3ζ składa się z trzech immunoreceptorowych motywów aktywacji opartych na tyrozynie (ITAM), krótkiej ektodomeny składającej się z dziewięciu aminokwasów i długiego cytoplazmatycznego regionu ogona. ITAM posiadają konserwatywną sekwencję Tyr-X-X-Leu/lle.
Specyficzność
Anty-fosfo-CD3z(pTyr83) rozpoznaje mysie fosforylowane CD3z(pTyr83).
Immunogen
syntetyczny fosfopeptyd odpowiadający resztom otaczającym Tyr83 mysiego CD3ζ, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja różni się pojedynczym aminokwasem u człowieka.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-fosfo-CD3ζ (pTyr83) wytwarzane u królików może być stosowane w immunoblottingu i immunoprecypitacji.
Działania biochem./fizjol.
Glikoproteina powierzchniowa CD3 zeta (CD3ζ lub CD3z) jest zaangażowana w aktywację limfocytów T.. Peptyd sygnałowy w regionie N-końcowym pomaga w ukierunkowaniu translacji białka do retikulum endoplazmatycznego. Odgrywa kluczową rolę w rozpoznawaniu peptydu antygenowego, który jest prezentowany przez ludzki antygen leukocytarny na komórkach prezentujących antygen lub komórkach nowotworowych. Łańcuch CD3ζ odgrywa kluczową rolę w regulacji montażu, transportu i ekspresji TCR na powierzchni komórek. Reorganizuje cytoszkielet oparty na aktynie i reguluje morfologię komórek odpornościowych. Postuluje się, że brak CD3ζ w komórkach T jest zaangażowany w patologię reumatoidalnego zapalenia stawów, tocznia rumieniowatego układowego (SLE) i raka. Brak CD3ζ upośledza ruchliwość komórek zwojowych siatkówki (RGC), a jego obecność jest kluczowa dla okablowania synaptycznego w siatkówce. Obniżenie poziomu CD247 wpływa również na ekspresję łańcucha zeta kinazy białkowej 70 (ZAP70) związanej z receptorem komórek T szlaku przekazywania sygnału. Jest on uważany za potencjalny cel terapeutyczny w leczeniu raka jajnika.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CD3zeta
Encyclopedia of Signaling Molecules, 1-10 (2016)
Wenfeng Ye et al.
Medicine, 98(51), e18407-e18407 (2019-12-22)
Ovarian cancer (OC) is one of the most common malignant tumors in female reproductive system and most OC cases are diagnosed at an advanced stage with the overall 5-year survival rate below 40%. The function of CD247 enhances T-cell antigen
Hong-ping Xu et al.
Neuron, 65(4), 503-515 (2010-03-02)
Emerging evidence suggests that immune proteins regulate activity-dependent synapse formation in the central nervous system (CNS). Mice with mutations in class I major histocompatibility complex (MHCI) genes have incomplete eye-specific segregation of retinal ganglion cell (RGC) axon projections to the
Guo-Min Deng et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 191(7), 3563-3567 (2013-08-28)
Although a population of T cells with CD3ζ chain deficiency has been found in patients with systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, cancer, and infectious disease, the role of CD3ζ chain in the disease pathogenesis remains unknown. To understand the contribution
Paul E Love et al.
Cold Spring Harbor perspectives in biology, 2(6), a002485-a002485 (2010-06-03)
Signal transduction by the T-cell antigen receptor (TCR) is initiated by phosphorylation of conserved motifs (ITAMs) contained within the cytoplasmic domains of the invariant subunits. TCR complexes contain a total of 10 ITAMs and this unusual configuration has prompted studies