Merck
SAB4200284
Sigma-Aldrich
Anti-Neurocalcin-δ antibody produced in rabbit
enhanced validation
~0.5 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-NCALD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.44
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~22 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~0.5 mg/mL
metody
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using mouse brain extract (S1 fraction) and lysates of HEK-293T cells over-expressing human neurocalcin-δ.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NCALD(83988)
mouse ... Ncald(52589)
rat ... Ncald(553106)
Opis ogólny
Gen neurokalcyny-δ (NCALD) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8q22.3. Kodowane białko należy do dużej rodziny neuronalnych białek czujnikowych wapnia (Ca2+) (NCS) i jest członkiem podrodziny białek podobnych do wisyny (VILIP). Neurocalcin-δ jest również jednym z białek wiążących Ca2+ zawierających EF-hand. Ulega ekspresji głównie w komórkach Purkinjego móżdżku i jest również obecna w nabłonku węchowym.
Specyficzność
Anty-Neurocalcin-d specyficznie rozpoznaje ludzką i mysią neurokalcynę-d.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji zlokalizowanej w pobliżu N-końca ludzkiej neurokalcyny-δ, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w mysiej i szczurzej neurokalcynie-δ.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Neurocalcin-δ produkowane u królików jest odpowiednie do immunoblottingu.
Działania biochem./fizjol.
Neurocalcin-δ (VILIP-3) jest neuronalnym czujnikiem wapnia (Ca2+). Wiąże się ona kooperatywnie z trzema jonami Ca2+. Neurokalcyna-δ wpływa na sygnalizację cyklicznego monofosforanu guanozyny (cGMP) w siatkówce, działając jako regulator cyklazy guanylanowej siatkówki (retGC1) / cyklazy guanylowej błony fotoreceptora 1 (ROSGC1). Neurokalcyna-δ oddziałuje z retGC1 w sposób zależny od wapnia (Ca2+). Kolokalizuje się z retGC1 w neuronach w wewnętrznej warstwie splotowatej siatkówki, w komórkach amakrynowych i zwojowych, gdzie może wpływać na procesy sygnalizacji synaptycznej. Wykazano, że neurokalcyna-δ oddziałuje z aktyną, klatyną oraz α- i β-tubulinami, co wskazuje, że może być zaangażowana w ruch pęcherzyków pokrytych klatyną. Oddziałuje i aktywuje węchową cyklazę guanylanową ONE-GC, co sugeruje, że może funkcjonować w regulacji szlaku sygnalizacji zapachowej.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 1% BSA jako stabilizator i 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chih-Ping Chen et al.
Taiwanese journal of obstetrics & gynecology, 56(6), 843-846 (2017-12-16)
We present prenatal diagnosis of an interstitial 8q22.2-q23.3 deletion associated with bilateral cleft lip and palate and intrauterine growth restriction (IUGR) on fetal ultrasound. A 29-year-old, primigravid woman underwent elective amniocentesis at 17 weeks of gestation because of anxiety. Amniocentesis
The calcium sensor protein visinin-like protein-1 modulates the surface expression and agonist sensitivity of the alpha4beta2 nicotinic acetylcholine receptor
Lin L, et al.
The Journal of biological chemistry, 41872-41878 null
Teresa Duda et al.
FEBS letters, 583(8), 1327-1330 (2009-03-25)
In a subset of olfactory epithelium the odorant receptor guanylate cyclase, ONE-GC, is a central transduction component of the cyclic GMP signaling pathway. The odorant binds to the extracellular domain and activates its intracellular catalytic domain to generate the odorant
Lenka Ivings et al.
The Biochemical journal, 363(Pt 3), 599-608 (2002-04-20)
The neuronal calcium sensors are a family of EF-hand-containing Ca(2+)-binding proteins expressed predominantly in retinal photoreceptors and neurons. One of the family members is neurocalcin delta, the function of which is unknown. As an approach to elucidating the protein interactions
Venkateswar Venkataraman et al.
Biochemistry, 42(19), 5640-5648 (2003-05-14)
Rod outer segment membrane guanylate cyclase (ROS-GC) transduction system is a central component of the Ca(2+)-sensitive phototransduction machinery. The system is composed of two parts: Ca(2+) sensor guanylate cyclase activating protein (GCAP) and ROS-GC. GCAP senses Ca(2+) impulses and inhibits