Key Documents
SAB4200282
Anti-TRIM2 (C-terminal region) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Tripartite motif-containing protein 2, RNF86, Narf
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rat, human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using rat spinal cord extracts (S1 fraction)
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using MCF7 cell lysates
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TRIM2(23321)
rat ... Trim2(361970)
Opis ogólny
Immunogen
Działania biochem./fizjol.