Key Documents
SAB4200270
Anti-PSMB9 antibody, Mouse monoclonal
clone LMP2-37, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Monoclonal Anti-LMP2, Monoclonal Anti-PSMB6i, Monoclonal Anti-RING12, Monoclonal Anti-beta1i, Monoclonal Anti-proteasome (prosome, macropain) subunit, beta type, 9 (large multifunctional peptidase 2)
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
LMP2-37, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 17 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1.0-2.0 μg/mL using extracts of rat spleen
izotyp
IgG2a
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSMB9(5698)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
- flow cytometry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1