Merck
SAB4200268
Sigma-Aldrich
Anti-Tensin 2 (C-terminal) antibody produced in rabbit
enhanced validation
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-C1TEN, Anti-TENC1, Anti-TNS2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
masa cząsteczkowa
antigen ~160 kDa
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
stężenie
~1.5 mg/mL
metody
western blot: 1.5-3.0 μg/mL using HEK-293T cells over expressing human tensin 2.
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TENC1(23371)
Opis ogólny
Tensyna 2 należy do rodziny tensyn. Dzieli rozległą homologię z tensyną1 na jej N- i C-końcu, w tym domenę wiążącą aktynę, domenę Src Homology 2 (SH2) i domenę c. MRNA tensyny 2 ulega wysokiej ekspresji w sercu, nerkach, mięśniach szkieletowych i wątrobie.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji zlokalizowanej w pobliżu C-końca ludzkiej tensyny 2 (GeneID: 23371), sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja jest identyczna w izoformach 2 i 3 ludzkiej tensyny 2 i wysoce konserwatywna (pojedyncza substytucja aminokwasowa) w mysiej tensynie 2.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-Tensyna 2 (C-końcowe) produkowane u królików zostało użyte w immunoblottingu i immunohistochemii.
Działania biochem./fizjol.
Tensyna 2 oddziałuje z kilkoma wiążącymi partnerami poprzez swoje domeny Src Homology 2 (SH2) - wiązanie fosfotyrozyny (PTB), w tym z receptorową kinazą tyrozynową Axl (RTK), kaweoliną-1 oraz z genem supresorowym nowotworu usuniętym w raku wątroby 1 (DLC1) w celu regulacji aktywności supresorowej nowotworu DLC1. Tensyna 2 hamuje również sygnalizację Akt i przeżycie komórek. Zmniejsza wewnątrzkomórkowe poziomy PtdIns (3,4,5) P3 w błonie plazmatycznej. Moduluje dynamikę cytoszkieletu i wpływa na sygnalizację fosfoinozytyd-Akt poprzez swoją domenę PTPazy. Wariant 3 tensyny 2 jest związany z agresywnym zachowaniem guza w ludzkim raku wątrobowokomórkowym (HCC).
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Functional validation of tensin2 SH2-PTB domain by CRISPR/Cas9-mediated genome editing
Marusugi K, et al.
The Journal of Veterinary Medical Science, 78(9), 1413-1420 (2016)
AXL phosphorylates and up-regulates TNS2 and its implications in IRS-1-associated metabolism in cancer cells
Cheng LC, et al.
Journal of Biomedical Science, 25(1), 80-80 (2018)
Kiyoma Marusugi et al.
The Journal of veterinary medical science, 78(9), 1413-1420 (2016-06-02)
Podocytes are terminally differentiated and highly specialized cells in the glomerulus, and they form a crucial component of the glomerular filtration barrier. The ICGN mouse is a model of glomerular dysfunction that shows gross morphological changes in the podocyte foot
Deleted in liver cancer 1 (DLC1) utilizes a novel binding site for Tensin2 PTB domain interaction and is required for tumor-suppressive function
Chan LK, et al.
PLoS ONE, 4(5), e5572-e5572 (2009)
Tensin2 reduces intracellular phosphatidylinositol 3, 4, 5-trisphosphate levels at the plasma membrane
Hafizi S, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 399(3), 396-401 (2010)