Merck
SAB4200263
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHA7 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-Pleckstrin homology domain-containing family A member 7
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~130 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human PLEKHA7
indirect immunofluorescence: 1.0-2.0 μg/mL using Caco2 cells
western blot: 0.5-1 μg/mL using lysates of HEK- 293T cells overexpressing human PLEKHA7
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Gen Pleckstrin homology domain-containing family A, member 7 (PLEKHA7) znajduje się na ludzkim chromosomie 11p15.2-p15.1. Kodowane białko składa się z domen WW, pleckstrin homology (PH) i coiled-coil (CC). Jest częścią kompleksu białkowego opartego na kadherynie w komórkach nabłonkowych ssaków.
Specyficzność
Anty-PLEKHA7 (N-końcowy) rozpoznaje ludzki PLEKHA7.
Immunogen
syntetyczny peptyd odpowiadający N-końcowemu regionowi ludzkiego PLEKHA7, sprzężony z KLH. Odpowiednia sekwencja różni się o dwa aminokwasy u myszy.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-PLEKHA7 (N-końcowe) produkowane u królików jest odpowiednie do:
  • immunoblottingu
  • immunoprecypitacji
  • immunofluorescencji
Działania biochem./fizjol.
Białko PLEKHA7 (Pleckstrin homology domain-containing family A, member 7) bierze udział w zakotwiczaniu minusowych końców mikrotubul do zonuli adherens (ZA) za pośrednictwem kompleksu białkowego opartego na kadherynie. Proces ten jest niezbędny do biogenezy wyspecjalizowanych połączeń. PLEKHA7 tworzy kompleksy z E-kadheryną i białkiem związanym z kadheryną p120-kateniną. Znacząco pomaga w translokacji NEZHA do ZA.
Postać fizyczna
Roztwór w 0,01 M soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4, zawierający 15 mM azydek sodu.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8 °C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania zamrażać w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy sklarować roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczenia robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catalog of 5?fusion partners in ALK+ NSCLC circa 2020
Ou SHI, et al.
Journal of Chemical and Pharmaceutical Sciences , 100015 null
Malgorzata Bienkowska-Haba et al.
Cellular microbiology, 19(5) (2016-11-20)
Human papillomaviruses (HPVs) target promyelocytic leukemia (PML) nuclear bodies (NBs) during infectious entry and PML protein is important for efficient transcription of incoming viral genome. However, the transcriptional down regulation was shown to be promoter-independent in that heterologous promoters delivered
Wenxiang Meng et al.
Cell, 135(5), 948-959 (2008-12-02)
Epithelial cells contain noncentrosomal microtubules (MTs), whose minus ends are oriented apically. In contrast with the well-known interactions of the minus ends with the centrosome, little is known about the termination site of the noncentrosomal minus ends. Here we show
Anna Akhmanova et al.
Cell, 135(5), 791-793 (2008-12-02)
The zonula adherens (ZA) is a specialized cadherin-based structure found at the contacts between epithelial cells. Meng et al. (2008) now identify a protein complex containing the microtubule minus-end-binding protein Nezha, which provides a critical link between microtubules and cadherins