Merck
SAB4200257
Sigma-Aldrich
Anti-PSMA antibody, Mouse monoclonal
clone 107-1A4, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
Przeciwciało PSMA - monoklonalne przeciwciało anty-PSMA wytwarzane u myszy, Przeciwciało Psma
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
107-1A4, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using methanol/acetone fixed LNCaP cells.
izotyp
IgG1
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOLH1(2346)
Opis ogólny
Antygen błonowy specyficzny dla prostaty (PSMA), znany również jako karboksypeptydaza glutaminianowa II (GCPII), hydrolaza folianowa 1 (FOLH1), jest glikoproteiną błonową o masie 100 kDa, składającą się z 750 aminokwasów. Gen PSMA z 19 eksonami i 18 intronami jest zmapowany na ludzkim chromosomie 11p11-12. Kodowane białko jest wykrywane w różnych typach tkanek, w tym w nerkach, prostacie i mózgu. PSMA zawiera krótki cytoplazmatyczny koniec aminowy, pojedynczą domenę błonową i dużą domenę zewnątrzkomórkową.
Monoklonalny antygen PSMA (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy 107-1A4 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów myszy BALB/c. Antygen błonowy specyficzny dla gruczołu krokowego (PSMA) jest integralną, niezłożoną glikoproteiną transbłonową typu 2 należącą do rodziny peptydaz M28.
Immunogen
komórek raka prostaty LNCaP.
Zastosowanie
Monoklonalne przeciwciało anty-PSMA wytwarzane u myszy zostało użyte w:
  • teście immunosorbentu sprzężonego z enzymem (ELISA)
  • immunocytochemii
  • immunoprecypitacji
  • cytometrii przepływowej
Działania biochem./fizjol.
Antygen błonowy specyficzny dla prostaty (PSMA), wyrażany w mózgu, katalizuje hydrolizę N-acetylo-asparaginianu glutaminianu w celu wytworzenia wolnego glutaminianu. Podwyższona ekspresja tego białka jest związana z rozwojem nowotworu prostaty. Mutacje w PSMA prowadzą do hiperhomocysteinemii. PSMA funkcjonuje jako potencjalny biomarker gruczolakoraka prostaty.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Glutamate carboxypeptidase II: a polymorphism associated with lower levels of serum folate and hyperhomocysteinemia
Devlin AM
Human Molecular Genetics, 9, 2837-2844 (2000)
Benedikt Kranzbühler et al.
The Prostate, 79(12), 1450-1456 (2019-06-25)
Prostate-specific membrane antigen (PSMA)-based imaging and therapy are increasingly used in the management of prostate cancer. However, low PSMA surface expression in certain patients is a limitation for PSMA-based technologies. We have previously shown that high doses of dutasteride, a
Substrate specificity, inhibition and enzymological analysis of recombinant human glutamate carboxypeptidase II.
Barinka C
Journal of Neurochemistry, 80, 477-487 (2002)
Tumor target prostate specific membrane antigen (PSMA) and its regulation in prostate cancer.
Ghosh A and Heston WD
Journal of Cellular Biochemistry, 91, 528-539 (2004)
Construction of Prostate-Specific Expressed Recombinant Plasmids With High Transcriptional Activity of Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) Promoter/Enhancer
Zeng H
Journal of Andrology, 26, 215-221 (2005)