Merck
SAB4200247
Sigma-Aldrich
Anti-GP1BA antibody, Mouse monoclonal
clone PM6/40, purified from hybridoma cell culture
Synonim(y):
MonoclonalAnti-BSS, MonoclonalAnti-CD42B, MonoclonalAnti-CD42balpha, MonoclonalAnti-GP1B, MonoclonalAnti-MGC34595, MonoclonalAnti-glycoprotein Ib (platelet), alpha polypeptide
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified from hybridoma cell culture
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
PM6/40, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~140 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
flow cytometry: 30-60 μg/mL using human platelet
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP1BA(2811)
Opis ogólny
Monoklonalny anty-GP1BA (mysi izotyp IgG1) pochodzi z hybrydomy PM6/40 wytworzonej przez fuzję mysich komórek szpiczaka i splenocytów od immunizowanych myszy BALB/c. GP1BA, znana również jako glikoproteina Ib (GP Ib) i CD42b, jest glikoproteiną błony powierzchniowej płytek krwi. GP Ib jest heterodimerem, składającym się z łańcucha α i β, które są połączone wiązaniami dwusiarczkowymi. Kompletny kompleks receptora obejmuje niekowalencyjne połączenie podjednostek α i β z glikoproteiną płytkową IX i glikoproteiną płytkową V. Gen podjednostki α glikoproteiny Ib płytek krwi (GP1BA) jest mapowany na ludzkim chromosomie 17p13.2.
Specyficzność
Monoklonalny anty-GP1BA rozpoznaje ludzki GP1BA/CD42b.
Immunogen
błony ludzkich płytek krwi.
Zastosowanie
Przeciwciało anty-GP1BA, mysie monoklonalne jest odpowiednie do:
  • immunoblottingu
  • sortowanie komórek aktywowane fluorescencją (FACS)
  • immunohistochemia
Działania biochem./fizjol.
Glikoproteina Ib (GP Ib) funkcjonuje jako receptor dla czynnika von Willebranda (VWF). Reguluje adhezję płytek krwi do uszkodzonych ścian naczyń krwionośnych, a następnie ich agregację. Przekazuje również sygnały prowadzące do aktywacji, agregacji i wydzielania płytek krwi. Wiązanie kompleksu GP Ib-IX-V z VWF ułatwia początkową adhezję płytek krwi do podśródbłonka naczyniowego po urazie naczyniowym, a także inicjuje zdarzenia sygnalizacyjne w płytkach krwi, które prowadzą do zwiększonej aktywacji płytek krwi, zakrzepicy i hemostazy. Stwierdzono, że interakcja między Gp Ib i VWF indukuje zdarzenia apoptotyczne w płytkach krwi, co sugeruje mechanizm usuwania płytek krwi lub niektórych chorób małopłytkowych. Ponadto opisano kilka polimorfizmów i mutacji w tym genie, z których niektóre są przyczyną zespołów Bernarda Souliera i płytkowej choroby von Willebranda.
Postać fizyczna
Solution in 0.01 M phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 15 mM sodium azide.
Przechowywanie i stabilność
W przypadku ciągłego stosowania przechowywać w temperaturze 2-8°C przez okres do jednego miesiąca. W przypadku dłuższego przechowywania, zamrażać w temperaturze -20oC w porcjach roboczych. Nie zaleca się wielokrotnego zamrażania i rozmrażania lub przechowywania w zamrażarkach "bezszronowych". Jeśli po dłuższym przechowywaniu wystąpi niewielkie zmętnienie, przed użyciem należy oczyścić roztwór przez odwirowanie. Rozcieńczone próbki robocze należy wyrzucić, jeśli nie zostaną użyte w ciągu 12 godzin.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu, nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo ani do żadnego rodzaju konsumpcji lub stosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ilaria Canobbio et al.
Cellular signalling, 16(12), 1329-1344 (2004-09-24)
The glycoprotein Ib-V-IX is one of the major adhesive receptors expressed on the surface of circulating platelets. It is composed of four different polypeptides-GPIbalpha, GPIbbeta, GPIX, and GPV-and represents a multifunctional receptor able to interact with a number of ligands
Shi-Zhong Luo et al.
Journal of molecular biology, 382(2), 448-457 (2008-08-05)
As the receptor on the platelet surface for von Willebrand factor, glycoprotein (GP) Ib-IX complex is critically involved in hemostasis and thrombosis. How the complex is assembled from GP Ibalpha, GP Ib beta and GP IX subunits, all of which
Jose A Guerrero et al.
Blood, 114(27), 5541-5546 (2009-10-08)
Platelet-type von Willebrand disease (PT-VWD) is a bleeding disorder of the platelet glycoprotein Ib-IX/von Willebrand factor (VWF) axis caused by mutations in the glycoprotein Ib-IX receptor that lead to an increased affinity with VWF. In this report, platelets from a
Platelets
Encyclopedia of Immunology, 1973-1976 null
Alan T Nurden et al.
British journal of haematology, 165(2), 165-178 (2013-11-30)
Genetic defects of platelets constitute rare diseases that include bleeding syndromes of autosomal dominant, recessive or X-linked inheritance. They affect platelet production, resulting in a low circulating platelet count and changes in platelet morphology, platelet function, or a combination of