Kluczowe dokumenty
SAB4200242
Anti-MAN1C1 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-1,2-alpha-mannosidase IC, mannosyl-oligosaccharide 1,2-alpha-mannosidase IC, Anti-HMIC, Anti-MAN1A3, Anti-MAN1C, Anti-mannosidase, alpha, class 1C, member 1, Anti-pp6318, Anti-processing alpha-1,2-mannosidase IC
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
~71 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 1-0.2 μg/mL using whole extracts of HEK-293 cells overexpressing human MAN1C1
western blot: 5-10 μg/mL using whole extracts of rat liver
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAN1C1(57134)
rat ... Man1c1(362625)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)