SAB4200233
Anti-VIP36/ LMAN2 antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anti-GP36B, glycoprotein GP36b, Anti-Lectin, mannose-binding 2, Anti-Vesicular integral protein of 36 kDa
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen ~36 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1.0 mg/mL
metody
western blot: 2.5-5.0 μg/mL using whole extracts of human HeLa or ACHN cells, rat Rat2 or mouse 3T3 cells.
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LMAN2(10960)
mouse ... Lman2(66890)
rat ... Lman2(290994)